Tücher für sensible Anwendungen, TuffStuff™
Lieferant: Contec
TuffStuff™
CONTTSWC0917EA 32 EUR
CONTTSWC0917 CONTTSWC1217
Tücher für sensible Anwendungen, TuffStuff™
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für sensible Anwendungen
Die gekreppten TuffStuff™ Vliestücher bestehen zu 55 % aus Zellulose und zu 45 % aus Polyester. Sie sind fusselarm und reißfest, und dank ihrer hohen Saugkraft vielseitig einsetzbar.
  • Luft- und Raumfahrt geeignet (nicht zertifiziert)
  • Besonders rein: Enthält keine Bindemittel
  • Haltbar und Lösungsmittel-resistent, behält seine Reißfestigkeit auch im nassen Zustand
  • Gekreppt für größere Weichheit und Saugkraft
Ideale Einsatzgebiete sind sensible Reinigungsarbeiten in der Biotech-Industrie, aber auch in der Pharmazie und Elektronik. Am besten eignen sich die Tücher für die Vorbereitung von Oberflächen vor der Beschichtung, beim Maschinenbetrieb und bei generellen Wartungen.
Empfohlen für Umgebungen der ISO-Klassen 6 bis 8.