2-Nitrotoluol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
EHERC15615200EA
32.9
EUR
EHERC15615200
2-Nitrotoluol
2-Nitrotoluol
Formel:
C₇H₇NO₂ Molekulargewicht: 137,14 g/mol Siedepunkt: 221,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –1 °C Dichte: 1,163 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 106 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007157 CAS-Nummer: 88-72-2 EINECS: 201-853-3 UN-Nummer: 1664 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,06748 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...