4-Ethylanisol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Kresolethylether
A10391.09EA 51.1 EUR
A10391.09 A10391.18
4-Ethylanisol ≥98%
4-Ethylanisol
Purity: 98+%
CAS No.: 1515-95-3
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5085
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 774365
MDL No.: MFCD00015176
Formel: C₉H₁₂O
Molekulargewicht: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 195 °C
Dichte: 0,962
Flammpunkt: 79 °C (174 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015176
CAS-Nummer: 1515-95-3