3-Methylveratrol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1,2-Dimethoxy-3-methylbenzol
MOLE27821470-25GEA 131 EUR
MOLE27821470-25G
3-Methylveratrol
3-Methylveratrol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molekulargewicht: 152,19 g/mol
MDL Number: MFCD00008379
CAS-Nummer: 4463-33-6
EINECS: 224-726-4