4-Propylphenol
Lieferant: Molekula
MOLE70094582-25GEA 186 EUR
MOLE70094582-25G
4-Propylphenol
4-Propylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molekulargewicht: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 1,0091 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00002395
CAS-Nummer: 645-56-7
EINECS: 211-446-2
UN-Nummer: 3145
ADR: 8,III