Toluol 99.8+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylbenzol
, Retinnaphtha
, Anisen
, Toluen
, Methylbenzen
, Phenylmethan
ACRO176850050EA
144
EUR
ACRO176850050
ACRO176855000
ACRO176850250
ACRO176850010
ACRO176850025
Toluol 99.8+% zur Analyse
Toluol
Formel:
C₆H₅CH₃ Molekulargewicht: 92,14 g/mol Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,866 g/cm³ Flammpunkt: 4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN-Nummer: 1294 ADR: 3,II REACH-Nummer: 05-2114615130-69 Merck Index: 12,09667 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
GC | ≥99.80 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤10 ppm |
Acidity/alkalinity | ≤0.0001 meq/g |
Substance darkened by H2SO4 | ≤50 APHA |
Calcium (Ca) | ≤0.1 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.02 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.05 ppm |
Potassium (K) | ≤0.5 ppm |
Sodium (Na) | ≤1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.05 ppm |
Benzene | ≤0.05 % |
KMnO4-reducing substance | ≤0.0005 % |
Total phosphorus (P) | ≤0.1 ppm |
Total silicon (Si) | ≤0.05 ppm |
Total sulfur (S) | ≤10 ppm |
Xylenes | ≤0.05 % |