Toluol ≥99,7%, CHROMASOLV™ zur Analyse von Dioxinen, Furan und PCB, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylbenzol
, Retinnaphtha
, Anisen
, Toluen
, Methylbenzen
, Phenylmethan
34413-2.5LEA
106.81
EUR
34413-2.5L
34413-7L
Toluol ≥99,7%, CHROMASOLV™ zur Analyse von Dioxinen, Furan und PCB, Riedel-de Haën™
Toluol
- High purity chromatography solvents
- Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Formel:
C₆H₅CH₃ Molekulargewicht: 92,14 g/mol Siedepunkt: 110,6 °C Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN-Nummer: 1294 ADR: 3,II REACH-Nummer: 05-2114615130-69 Merck Index: 12,09667 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | Min. 99.7 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
Suit.f.GC-MS of dioxines,furanes,PCBs | complying |
Vapor Pressure | 22 mmHg ( 20 °C) |
Explosion Limit | 7 % |
Vapor Density | 3.2 (vs air) |