Absperrhähne für Büretten, seitlich, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
DURAN®
SCOT286451608EA 852 EUR
SCOT286451608
Absperrhähne für Büretten, seitlich, DURAN®
Hähne
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, geschliffen und poliert, ohne Küken.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Für Glasmanipulatoren.