1-Propyl-2-thioharnstoff
Lieferant: Thermo Scientific
CHMPGK03252.250EA
0
EUR
CHMPGK03252.250
MAYBGK03252.1
1-Propyl-2-thioharnstoff
1-Propyl-2-thioharnstoff
Formel:
C₄H₁₀N₂S |
MDL Number:
MFCD00041195 CAS-Nummer: 927-67-3 EINECS: 213-158-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |