3-Methoxyphenethylamin
Lieferant: Molekula
MOLE15891434-5GEA 168 EUR
MOLE15891434-5G
3-Methoxyphenethylamin
3-Methoxyphenethylamin
Formel: C₉H₁₃NO
Molekulargewicht: 151,21 g/mol
MDL Number: MFCD00008187
CAS-Nummer: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9