Lidocain Hydrochlorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP214EA 309 EUR
PROOBP214
Lidocain Hydrochlorid
Lidocain Hydrochlorid
Formel: C₁₄H₂₃ClN₂O
CAS-Nummer: 73-78-9
EINECS: 200-803-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III