Benzofuran
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Benzo[b]furan
, Cumaron
MAYBSB00762.10EA
0
EUR
MAYBSB00762.10
MAYBSB00762.50
MAYBSB00762.1
Benzofuran
Benzofuran
Formel:
C₈H₆O Molekulargewicht: 118,14 g/mol Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < –18 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 50 °C |
MDL Number:
MFCD00005847 CAS-Nummer: 271-89-6 EINECS: 205-982-6 Merck Index: 13,01089 |