3-Nitro-o-xylol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2,3-Dimethylnitrobenzol
MOLE88984421-500GEA
0
EUR
MOLE88984421-500G
MOLE88984421-100G
3-Nitro-o-xylol
3-Nitro-o-xylol
Formel:
C₈H₉NO₂ Molekulargewicht: 151,16 g/mol Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Dichte: 1,1402 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007162 CAS-Nummer: 83-41-0 EINECS: 201-474-3 UN-Nummer: 1665 ADR: 6.1,II |