4-Nitro-o-xylol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3,4-Dimethylnitrobenzol
MOLEM19265187EA 0 EUR
MOLEM19265187
4-Nitro-o-xylol
4-Nitro-o-xylol
Formel: C₈H₉NO₂
Molekulargewicht: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007268
CAS-Nummer: 99-51-4
EINECS: 202-761-6
UN-Nummer: 3447
ADR: 6.1,II