3-Chinolincarbonsäure ≥98%
Achtung
L15133.03EA 41.4 EUR
L15133.03 L15133.06
3-Chinolincarbonsäure ≥98%
3-Chinolincarbonsäure
Purity: 98%
CAS No.: 6480-68-8
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: ca 283° dec.
Beilstein Reference: 126542
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molekulargewicht: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 283 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006770
CAS-Nummer: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3