6-Chinolincarbonsäure
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
MOLEM38183949EA
0
EUR
MOLEM38183949
6-Chinolincarbonsäure
6-Chinolincarbonsäure
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Molekulargewicht: 173,17 g/mol Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 294…295 °C |
MDL Number:
MFCD00047613 CAS-Nummer: 10349-57-2 EINECS: 233-761-4 |