6-Aminochinolin
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
Chinolin-6-ylamin
MOLEM48335176EA
0
EUR
MOLEM48335176
6-Aminochinolin
6-Aminochinolin
Formel:
C₉H₈N₂ Molekulargewicht: 144,18 g/mol Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 116…117 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006803 CAS-Nummer: 580-15-4 EINECS: 209-453-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...