1,2,5,6,9,10-Hexabromcyclododecan (Gemisch der Stereoisomere)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14152000EA 45.9 EUR
EHERC14152000
1,2,5,6,9,10-Hexabromcyclododecan (Gemisch der Stereoisomere)
1,2,5,6,9,10-Hexabromcyclododecan (Gemisch der Stereoisomere)
Formel: C₁₂H₁₈Br₆
Molekulargewicht: 641,7 g/mol
Siedepunkt: 462 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 198…199 °C
CAS-Nummer: 3194-55-6
EINECS: 221-695-9