Cyclooctanon
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
MAYBSB01231.10EA
0
EUR
MAYBSB01231.10
MAYBSB01231.1
MAYBSB01231.50
Cyclooctanon
Cyclooctanon
Formel:
C₈H₁₄O Molekulargewicht: 126,2 g/mol Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 39…41 °C Dichte: 0,9581 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001754 CAS-Nummer: 502-49-8 EINECS: 207-940-2 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,III |