Cyclohexan ≥99,0%, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexahydrobenzol
, Hexamethylen
, Naphthen
Verpackt unter Schutzgas
9258-03EA
0
EUR
9258-H1
9258-03
Cyclohexan ≥99,0%, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Cyclohexan
Formel:
C₆H₁₂ Molekulargewicht: 84,16 g/mol Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS-Nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN-Nummer: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Trace Organic Residues - FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤10 |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) | ≤10 |
Assay (C₆H₁₂) (by GC, corrected for water) | ≥99.0 % |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Evaporation | ≤2.0 ppm |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Water (by KF, coulometric) | ≤100 ppm |