Cyclohexan ≥99,5% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexahydrobenzol
, Hexamethylen
, Naphthen
34496-1LEA
80.95
EUR
34496-1L
34496-4X2.5L
HONC34496-7L-RC
34496-7L
34496-18L
34496-2.5L
Cyclohexan ≥99,5% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Cyclohexan
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formel:
C₆H₁₂ Molekulargewicht: 84,16 g/mol Siedepunkt: 81 °C Schmelzpunkt: 6,4 °C Dichte: 0,78 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: -18 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS-Nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN-Nummer: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Suitability for residue analysis | Max. 5 ng/l |
Vapor Density | 2.9 (vs air) |
Vapor Pressure | 168.8 mmHg ( 37.7 °C) |
Explosion Limit | 9 % |
Autoignition Temperature | 500 °F |