TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Lieferant: Molekula
MOLEM13809795EA
0
EUR
MOLEM13809795
TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Formel:
C₇H₁₇NO₇S Molekulargewicht: 259,28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00038352 CAS-Nummer: 68399-81-5 EINECS: 269-993-8 |