Dichlor(phenyl)silan
Lieferant: Molekula
MOLE12798988-25MLEA 0 EUR
MOLE12798988-25ML
Dichlor(phenyl)silan
Dichloro(phenyl)silane
Formel: C₆H₆Cl₂Si
Molekulargewicht: 177,1 g/mol
MDL Number: MFCD00039296
CAS-Nummer: 1631-84-1
EINECS: 216-635-3
UN-Nummer: 2986
ADR: 8,II