4-Picolylchlorid Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLEM44972750EA 0 EUR
MOLEM44972750
4-Picolylchlorid Hydrochlorid
4-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂N
Molekulargewicht: 164,03 g/mol
MDL Number: MFCD00012826
CAS-Nummer: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III