alle-trans-Retinol
Lieferant: Molekula
MOLE25998401-5GEA 0 EUR
MOLE25998401-5G
alle-trans-Retinol
alle-trans-Retinol
Formel: C₂₀H₃₀O
Molekulargewicht: 286,46 g/mol
MDL Number: MFCD00001552
CAS-Nummer: 68-26-8
EINECS: 200-683-7