Bariumtrifluormethansulfonat
Lieferant: Molekula
MOLE33858797-5GEA 0 EUR
MOLE33858797-5G
Bariumtrifluormethansulfonat
Bariumtrifluormethansulfonat
Formel: C₂BaF₆O₆S₂
Molekulargewicht: 435,45 g/mol
MDL Number: MFCD00143644
CAS-Nummer: 2794-60-7
EINECS: 220-526-6
UN-Nummer: 1564
ADR: 6.1,III