Calciumtrifluormethansulfonat

Lieferant: Molekula

MOLEM65808565EA 109 EUR
MOLEM65808565
Calciumtrifluormethansulfonat
Calciumtrifluormethansulfonat
Formel: C₂CaF₆O₆S₂
Molekulargewicht: 338,22 g/mol
MDL Number: MFCD00143911
CAS-Nummer: 55120-75-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR