2-Picolylchlorid Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLE25430297-5GEA 0 EUR
MOLE25430297-5G
2-Picolylchlorid Hydrochlorid
2-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂N
Molekulargewicht: 164,03 g/mol
MDL Number: MFCD00012811
CAS-Nummer: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III