3-Picolylchlorid Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLEM73820015EA 0 EUR
MOLEM73820015
3-Picolylchlorid Hydrochlorid
3-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂N
Molekulargewicht: 164,03 g/mol
MDL Number: MFCD00012818
CAS-Nummer: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III