(3-Chlorpropyl)dimethylammoniumchlorid
Lieferant: Molekula
MOLE61642496-500GEA 0 EUR
MOLE61642496-500G
(3-Chlorpropyl)dimethylammoniumchlorid
3-Chloropropyldimethylammonium chloride
Formel: C₅H₁₃Cl₂N
Molekulargewicht: 158,07 g/mol
MDL Number: MFCD00012521
CAS-Nummer: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2