Zinn(II)trifluormethansulfonat
Lieferant: Molekula
MOLE21892641-1GEA 69.5 EUR
MOLE21892641-1G
Zinn(II)trifluormethansulfonat
Zinn(II)trifluormethansulfonat
Formel: C₂F₆O₆S₂Sn
Molekulargewicht: 416,85 g/mol
MDL Number: MFCD00191251
CAS-Nummer: 62086-04-8
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III