(±)-Tropasäure

Lieferant: Roth Carl

Synonyme: 3-Hydroxy-2-phenyl-propionsäureTropasäure2-Phenyl-hydracrylsäure

ROTH4052.1EA 169 EUR
ROTH4052.1
(±)-Tropasäure
(±)-Tropasäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekulargewicht: 166,18 g/mol
MDL Number: MFCD00004255
CAS-Nummer: 529-64-6
EINECS: 208-465-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR