2-Heptylcyclopentanon
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
MAYBSB01363.10EA 0 EUR
MAYBSB01363.10 MAYBSB01363.1 MAYBSB01363.50
2-Heptylcyclopentanon
2-Heptylcyclopentanon
Formel: C₁₂H₂₂O
Molekulargewicht: 182,31 g/mol
MDL Number: MFCD00019315
CAS-Nummer: 137-03-1
EINECS: 205-273-1