2-Methyl-1,3-cyclopentandion
Lieferant: Molekula
MOLE29962625-25GEA 0 EUR
MOLE29962625-25G
2-Methyl-1,3-cyclopentandion
2-Methyl-1,3-cyclopentandion
Formel: C₆H₈O₂
Molekulargewicht: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001406
CAS-Nummer: 765-69-5
EINECS: 212-153-2