1,4-Dioxan, wasserfrei ≥99,8%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Diethylendioxid
, Glycolethylether
, p-Dioxan
, 1,4-Dioxacyclohexan
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
43821.AEEA
72.7
EUR
43821.AE
43821.M1
43821.K2
1,4-Dioxan, wasserfrei ≥99,8%
1,4-Dioxan
Purity: 99.8%
CAS No.: 123-91-1
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.034
Refractive Index: 1.4220
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Ether-like
Melting Point: 11.8°
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 102551
Merck Reference: 14,3300
UN No.: 1165
MDL No.: MFCD00006571
Formel:
C₄H₈O₂ Molekulargewicht: 88,11 g/mol Siedepunkt: 100…102 °C Schmelzpunkt: 11,8 °C Dichte: 1,034 Flammpunkt: 12 °C (54 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006571 CAS-Nummer: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN-Nummer: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 13,03330 |