Kaliumbromid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Bromkalium
MOLE11161172-1KGEA 173 EUR
MOLE11161172-1KG
Kaliumbromid
Kaliumbromid
Formel: KBr
Molekulargewicht: 119 g/mol
Siedepunkt: 1435 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 730 °C
Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 12,07780