Natriumcarbonat
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
wasserfreie Soda
MOLE13743314-1KGEA
72.7
EUR
MOLE13743314-1KG
Natriumcarbonat
Natriumcarbonat
Formel:
Na₂CO₃ Molekulargewicht: 105,99 g/mol Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 854 °C Dichte: 2,53 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003494 CAS-Nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH-Nummer: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |