Natriumcarbonat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
wasserfreie Soda
27766.292EA
87
EUR
27766.292
27766.361
27766.463
Natriumcarbonat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumcarbonat
Formel:
Na₂CO₃ Molekulargewicht: 105,99 g/mol Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 854 °C Dichte: 2,53 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003494 CAS-Nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH-Nummer: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |