Cäsiumchlorid
A1126.1000EA
677
EUR
A1126.1000
A1126.0100
Cäsiumchlorid
Cesium chloride
Formel:
CsCl Molekulargewicht: 168,36 g/mol Siedepunkt: 1303 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 646 °C Dichte: 3,7808 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010955 CAS-Nummer: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 13,02021 |