Kaliumchlorid
Lieferant: Molekula
MOLE78648411-1KGEA 0 EUR
MOLE78648411-1KG
Kaliumchlorid
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekulargewicht: 74,55 g/mol
Siedepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 773 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 13,07704