Kaliumchlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
60134-250ML-FEA
112
EUR
60134-250ML-F
Kaliumchlorid, Supelco®
Potassium chloride
Formel:
KCl Molekulargewicht: 74,55 g/mol Siedepunkt: 1420 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 773 °C Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 13,07704 |