Lithiumchlorid
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE22094921-500GEA 0 EUR
MOLE22094921-500G
Lithiumchlorid
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molekulargewicht: 42,39 g/mol
Siedepunkt: 1382 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 614 °C
Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550