Natriumchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Kochsalz
MOLE41272436-1KGEA 34.2 EUR
MOLE41272436-1KG
Natriumchlorid
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molekulargewicht: 58,44 g/mol
Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599