VWR®, Racks für 15- bis 50-ml-Reagenzröhrchen
Lieferant: VWR
VWR®
211-0380EA 95.4 EUR
211-0380
VWR®, Racks für 15- bis 50-ml-Reagenzröhrchen
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP.
  • Nimmt bis zu 12 Röhrchen ähnlicher Größe mit einem Durchmesser zwischen 16 und 30 mm auf
  • Aufgedruckte Referenzen zur einfachen Identifizierung der Röhrchen
  • Nicht zum Autoklavieren geeignet
Dieses Gestell ermöglicht eine schnelle Änderung der Öffnungsgröße durch Betätigung der 'Iris' mittels Knopfdrehung oder ein direktes Einsetzen eines Röhrchens in die Öffnung.