Rubidiumchlorid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
12892.22EA
736
EUR
12892.22
12892.14
12892.06
Rubidiumchlorid ≥99% (Metall-Basis)
Rubidium chloride
Testing for perchloric acid, source of rubidium, catalyst
Formel:
RbCl Molekulargewicht: 120,92 g/mol Siedepunkt: 1390 °C Schmelzpunkt: 718 °C Dichte: 2,800 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011187 CAS-Nummer: 7791-11-9 EINECS: 232-240-9 |