Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Membranfilter, Typ 123
Lieferant: Sartorius
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Typ Porengröße Ø VE Katalognummer Menge
123 1,2 µm 25 mm 100 512-4213
123 1,2 µm 47 mm 100 512-4313
123 1,2 µm 50 mm 100 512-4413
123 1,2 µm 100 mm 25 512-4513
123 1,2 µm 142 mm 25 512-4613
123 1,2 µm 142 mm 100 514-0902
123 1,2 µm 293 mm 25 512-4713
123 5 µm 25 mm 100 512-4211
123 5 µm 47 mm 100 514-0096
123 5 µm 142 mm 25 514-0903
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping