Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Kalibriergewichte, OIML F1
Lieferant: Ohaus
Test weights made from stainless steel with adjusting cavity.
Lieferumfang: Supplied in a plastic box.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
F1-Gewichte, Edelstahl, in Kunststoffpackung mit Zertifikat
Gewicht Typ VE Katalognummer Menge
1 g Mit Zertifikat 1 OHAU11117091
2 g Mit Zertifikat 1 OHAU11117092
5 g Mit Zertifikat 1 OHAU11117093
10 g Mit Zertifikat 1 OHAU11117094
20 g Mit Zertifikat 1 OHAU11117095
50 g Mit Zertifikat 1 OHAU11117096
100 g Mit Zertifikat 1 OHAU11117097
200 g Mit Zertifikat 1 OHAU11117098
500 g Mit Zertifikat 1 OHAU11117099
1000 g Mit Zertifikat 1 OHAU11117100
2000 g Mit Zertifikat 1 OHAU11117101
5000 g Mit Zertifikat 1 OHAU11117102
10000 g Mit Zertifikat 1 OHAU11117103
F1-Gewichte, Edelstahl, in Kunststoffpackung ohne Zertifikat
Gewicht Typ VE Katalognummer Menge
1 g Ohne Zertifikat 1 OHAU11117035
2 g Ohne Zertifikat 1 OHAU11117036
5 g Ohne Zertifikat 1 OHAU11117037
10 g Ohne Zertifikat 1 OHAU11117038
20 g Ohne Zertifikat 1 OHAU11117039
50 g Ohne Zertifikat 1 OHAU11117040
100 g Ohne Zertifikat 1 OHAU11117041
200 g Ohne Zertifikat 1 OHAU11117042
500 g Ohne Zertifikat 1 OHAU11117043
1000 g Ohne Zertifikat 1 OHAU11117044
2000 g Ohne Zertifikat 1 OHAU11117045
5000 g Ohne Zertifikat 1 OHAU11117046
10000 g Ohne Zertifikat 1 OHAU11117047
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping