Kaliumfluorid 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO212600010EA 144 EUR
ACRO212600010 ACRO212602500
Kaliumfluorid 99+% zur Analyse
Potassium fluoride
Formel: KF
Molekulargewicht: 58,1 g/mol
Siedepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 860 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN-Nummer: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07794
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Potassium fluosilicate ≤0.1 %
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Cobalt (Co) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Free acid (HF) ≤0.01 %
Free alkali ≤0.01 % (K2CO3)