Kaliumfluorid ≥99% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
42216.22EA
41.8
EUR
42216.22
42216.36
Kaliumfluorid ≥99% ACS
Potassium fluoride
Formel:
KF Molekulargewicht: 58,1 g/mol Siedepunkt: 1505 °C Schmelzpunkt: 859 °C Dichte: 2,48 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011398 CAS-Nummer: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN-Nummer: 1812 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,07714 |