Kaliumiodid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Iodkalium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05044.0500EA
1220
EUR
1.05044.0500
1.05044.0050
Kaliumiodid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Kaliumiodid
Formel:
Kl Molekulargewicht: 166 g/mol Siedepunkt: 1330 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 686 °C Dichte: 3,13 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011405 CAS-Nummer: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Merck Index: 12,07809 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1430 g/l (20 °C) |
Melting Point | 723 °C |
Molar Mass | 166.00 g/mol |
Bulk Density | 1500 kg/m3 |
Boiling Point | 1325 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (745 °C) |
Density | 3.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |